Learn More
Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Master Mix
Code produit 15265156 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1250 réactions
250 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1250 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15265156 1250 réactions 1250 réactions
15255156 250 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15265156 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F160L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    640.65€ / 1250 réactions
    Économisez 79.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Amplifiez l’ADN directement à partir d’échantillons végétaux sans purification préalable de l’ADN avec le mélange Phire Plant Direct PCR Master Mix
Le Master Mix de PCR directe à partir de végétaux Phire Thermo Scientific™ est conçu pour amplifier l’ADN directement à partir d’échantillons végétaux. Aucune purification d’ADN n’est requise avant la PCR. Le kit est basé sur l’ADN polymérase Phire Hot Start II, une enzyme spécialement conçue avec un domaine de liaison d’ADN. Les caractéristiques uniques de cet ADN polymérase le rendent extrêmement robuste et tolérant à de nombreux inhibiteurs de PCR présents dans des substances végétales comme les polysaccharides complexes, les polyphénols et d’autres. Le Master Mix de PCR directe à partir de végétaux Phire a été testé avec des feuilles et des graines provenant d’une grande variété d’espèces végétales. Le kit comprend un ensemble complet de réactifs optimisés, des protocoles détaillés qui en font un choix idéal pour l’amplification de l’ADN végétal. Lorsqu’ils sont associés au thermocycleur Thermo Scientific™ Arktik™, les protocoles PCR peuvent être menés en seulement 40 minutes.
Points clés
  • PCR directe : l’échantillon est ajouté directement à la réaction de PCR. Aucune étape de purification d’ADN chronophage et coûteuse nécessaire.
  • Protocole de stockage & dilution disponible : permet de réaliser des dizaines de réactions PCR à partir d’un petit échantillon et permet de procéder à de nouveaux tests
  • ADN polymérase Phire Hot Start II spécialement conçu pour des temps de protocole PCR extrêmement courts
  • Format Master Mix avec colorant de chargement de gel prémélangé - minimise la possibilité de contamination croisée, réduit la manipulation des échantillons et permet le chargement direct sur gel
Applications
  • Génotypage
  • Détection du transgène
  • Analyse d’inactivation/ neutralisation
  • Séquençage
Contenu
  • 2 x mélange Phire Plant Direct PCR Master Mix
  • Tampon de dilution
  • Mélange d’amorces pour contrôle (25 µM chacun)
  • Eau, exempte de nucléase
  • Échelle d’ADN O’GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 10 x 1,25 ml de Master Mix PCR directe Phire Plant (2X)
• 2 x 5 ml de tampon de dilution
• 40 μl de mélange d’amorces de contrôle (25 μM chacune)
• 10 x 1,25 ml d’eau sans nucléase
• 50 μg d’échelle d’ADN O’GeneRuler Express (suffisante pour 100 applications)
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR directe
Quantité 1250 réactions de 50 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Génotypage, Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 1250 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Type d’échantillon Végétal
Matériau de départ ADN