Learn More
Melford Solution de phléomycine à 20 mg/mL
Description
La phléomycine est un agent antibiotique et antitumoral couramment utilisé dans la recherche en biologie moléculaire et en sciences de la vie.
La solution de phléomycine à 20 mg/mL est une formulation souvent utilisée dans les expériences de biologie moléculaire pour induire des dommages contrôlés à l'ADN dans les cellules. La phléomycine y parvient en provoquant des cassures simple et double brin dans l'ADN, ce qui en fait un outil précieux pour étudier les réponses cellulaires aux dommages à l'ADN et les mécanismes impliqués dans la réparation de l'ADN.
Les chercheurs peuvent utiliser une solution de phléomycine à 20 mg/mL pour étudier l'impact des dommages à l'ADN sur les processus cellulaires, l'expression des gènes et d'autres aspects de la biologie moléculaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phleomycin 20 mg/ml Solution |
| CAS | 11006-33-0 |
| Quantité | 20 mg |
| Formule moléculaire | C55H85O21N20S2Cu-HCl |