Learn More
Phloracetophenone, MedChemExpress
Code produit 16489326
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008226
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 100 mg
Synonyme 2,4,6-trihydroxyacetophenone 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (11.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism