Learn More
Phloracétophénone, TRC
Code produit 30413431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3387001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Formule moléculaire C8 H8 O4
Quantité 1 g
Synonyme Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Nom IUPAC 1-(2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423