Learn More
Phlorétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696481 100 mg Flacon en verre 100mg
10550604 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307651000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-82-2
Formule moléculaire C15H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 274.27
Numéro MDL MFCD00002288
Clé InChI VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
CID PubChem 4788
ChEBI CHEBI:17276
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloretin
Point de fusion 260.0°C to 262.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2COC6H2(OH)3
Indice de réfraction 1.5730 to 1.5750
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 7437
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 274.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre