Learn More
Phlorétine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phloretin |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2 |
| Poids de la formule | 274.0841 |