Learn More
Phloroglucide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445337 25 g 25g
11435337 5 g 5g
11455337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22693.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-45-2
Formule moléculaire C12H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Numéro MDL MFCD01543374
Clé InChI KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
CID PubChem 248349
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucide
Point de fusion ∼296°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3324960
Sensibilité Light sensitive
Nom IUPAC 2-(3,5-dihydroxyphényl)benzène-1,3,5-triol
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 95%