Learn More
Hydrate de phloroglucide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328420 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241770250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucide hydrate
Note relative au nom 95%
CAS 491-45-2
Point de fusion 300°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H10O5
Numéro MDL MFCD01543374
Quantité 25 g
Synonyme phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
Clé InChI KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Nom IUPAC 2-(3,5-dihydroxyphényl)benzène-1,3,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
CID PubChem 248349
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre