Learn More
Phloroglucide Hydrate, TRC
Code produit 30136189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136189 10 g 10g
30136541 25 g 25g
17982215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33995010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C12 H10 O5 . x(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 234.2
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
Nom IUPAC 2-(3,5-dihydroxyphényl)benzène-1,3,5-triol ; hydrater
SMILES OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucide Hydrate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2