Learn More
Phloroglucide Hydrate, TRC
Code produit 30136541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136541 25 g 25g
30136189 10 g 10g
17982215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136541 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33995025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C12 H10 O5 . x(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 234.2
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
Nom IUPAC 2-(3,5-dihydroxyphényl)benzène-1,3,5-triol ; hydrater
SMILES OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucide Hydrate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2