Learn More
Phloroglucinol-13C6, TRC
Code produit 30409684
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409684 1 mg 1mg
30410088 5 mg -
30422186 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3400021MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1329497-24-6
Formule moléculaire 13C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.07
Synonyme 1,3,5-Benzenetriol-13C6, 1,3,5-Trihydroxybenzene-13C6, Benzene-s-triol-13C6, Dilospan S-13C6, NSC 1572-13C6, Phloroglucin-13C6, Phloroglucine-13C6, Spasfon-Lyoc-13C6, sym-Trihydroxybenzene-13C6
Nom IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3,5-triol
SMILES O[13c]1[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13cH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol-13C6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Poids de la formule 132.0518
Pourcentage de pureté >95%