Learn More
Phloroglucinol, 99+ %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648514 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648514 100 g Flacon en verre 100g
10002283 25 g Flacon en verre 25g
11994671 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648514 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241761000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-73-6
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.1
Clé InChI QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
CID PubChem 359
ChEBI CHEBI:16204
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol
Point de fusion 215.0°C to 218.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (OH)3C6H3
Quantité 100 g
Fieser 01,47; 06,147
Merck Index 15,7439
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
Poids de la formule 126.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phloroglucinol, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.