Learn More
Phloroglucinol, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reagent for pentoses, pentosans and aldehydes. Used as a bone decalcifier in microscopy specimens.Phloroglucinol is mainly used as a coupling agent in printing. It is an active component of Tollen’s reagent and Gunzburg reagent used to test pentoses and hydrochloric acid in gastric juice respectively. In analytical chemistry, it is used to study condensed tannins by means of depolymerization. It is also involved in the synthesis of 2,4,6-triamino-1,3,5- trinitrobenzene, trinitrophloroglucinol and pharmaceuticals like flopropione .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour pentoses, pentosans et aldéhydes. Utilisé comme décalcifiant osseux dans les échantillons de microscopie. Le phloroglucinol est principalement utilisé comme agent de couplage dans l’impression. Il s’agit d’un composant actif du réactif de Tollen et du réactif de Gunzburg utilisé pour tester respectivement les pentoses et l’acide chlorhydrique dans le jus gastrique. En chimie analytique, il est utilisé pour étudier les tanins condensés par dépolymérisation. Il est également impliqué dans la synthèse de 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzène, trinitrophloroglucinol et de produits pharmaceutiques comme le flopropione.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol et la pyridine.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les bases et les agents oxydants.
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Phloroglucinol |
| Note relative au nom | anhydrous |
| Point de fusion | 215°C to 220°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1341907 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,7328 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in diethyl ether,ethanol and pyridine. |
| Poids de la formule | 126.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.