Learn More
Phloroglucinol, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427186 250 g 250g
11417186 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25502.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.62€
    193.65€ / 250g
    Économisez 41.97€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Reagent for pentoses, pentosans and aldehydes. Used as a bone decalcifier in microscopy specimens.Phloroglucinol is mainly used as a coupling agent in printing. It is an active component of Tollen’s reagent and Gunzburg reagent used to test pentoses and hydrochloric acid in gastric juice respectively. In analytical chemistry, it is used to study condensed tannins by means of depolymerization. It is also involved in the synthesis of 2,4,6-triamino-1,3,5- trinitrobenzene, trinitrophloroglucinol and pharmaceuticals like flopropione .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour pentoses, pentosans et aldéhydes. Utilisé comme décalcifiant osseux dans les échantillons de microscopie. Le phloroglucinol est principalement utilisé comme agent de couplage dans l’impression. Il s’agit d’un composant actif du réactif de Tollen et du réactif de Gunzburg utilisé pour tester respectivement les pentoses et l’acide chlorhydrique dans le jus gastrique. En chimie analytique, il est utilisé pour étudier les tanins condensés par dépolymérisation. Il est également impliqué dans la synthèse de 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzène, trinitrophloroglucinol et de produits pharmaceutiques comme le flopropione.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol et la pyridine.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-73-6
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00002286
Clé InChI QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
CID PubChem 359
ChEBI CHEBI:16204
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 250 g
Beilstein 1341907
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,7328
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether,ethanol and pyridine.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%