Learn More
Phloroglucinol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449963 100 g 100g
11439963 25 g 25g
11459963 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13034.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6099-90-7 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrate de phloroglucinol est utilisé dans la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que le flopropione. Il agit comme réactif pour le test des pentoses de Tollens. Il est mélangé à de l’acide chlorhydrique et joue un rôle important dans la détection de la lignine (test de mise à niveau de la fibre optique). Il est impliqué dans l’analyse et la détection qualitative de l’acide chlorhydrique libre dans le jus gastrique en utilisant le réactif de Gunzburg. De plus, il sert d’agent de couplage pour les impressions. Il est également utilisé comme réactif pour les pentoses, les pentosanes, les aldéhydes et comme décalcifiant d’échantillons d’os en microscopie.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6099-90-7
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.141
Numéro MDL MFCD00149090
Clé InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
CID PubChem 80196
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol ; dihydraté
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol dihydrate
Point de fusion 214°C to 217°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7328
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 162.14 (126.11 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Identifiant produit
  • Phloroglucinol dihydrate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate