Learn More
Dihydrate de phloroglucinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316590 100 g Flacon en verre -
10775431 25 g Flacon en verre -
10217113 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10316590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131041000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6099-90-7 | C6H6O3·2H2O | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6099-90-7
Formule moléculaire C6H6O3·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00149090
Clé InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
CID PubChem 80196
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol ; dihydraté
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol dihydrate
Point de fusion 218°C to 221°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(OH)3·2H2O
Quantité 100 g
Beilstein 06, 1092
Merck Index 15, 7439
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and pyridine
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phloroglucinol dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.