Learn More
Dihydrate de phloroglucinol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11488742 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488742 10 g 10g
10336050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488742 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2920/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6099-90-7
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.141
Numéro MDL 149090
Clé InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
CID PubChem 80196
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol ; dihydraté
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Spécification
Point de fusion 218°C
Couleur Blanc crème
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 10 g
Poids de la formule 162.14g/mol
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phloroglucinol dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.