Learn More
Phloroglucinol dihydraté, TRC
Code produit 30427656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP34000525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Formule moléculaire C6 H6 O3 . 2 H2 O
Quantité 25 g
Synonyme Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
SMILES O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Poids de la formule 162.0528