Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit 10501641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501641 25 g Flacon en verre 25g
10133730 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10501641 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189470250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18472-87-2
Formule moléculaire C20H2Br4Cl4Na2O5
Numéro MDL MFCD00005061
Synonyme Acid Red 92, C.I. 45410
Spécification
Absorbance 875 to 1300 (at lambda max.)
Nom chimique ou matériau Phloxine B
Rapport d’absorption 1.38 to 2.24
Teneur en colorant 80% min. (on anhydrous substance)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 829.64
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures