Learn More
Phloxine B, Certified, 85%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phloxine B |
| CAS | 18472-87-2 |
| Rapport d’absorption | 1.38 to 2.24 |
| Teneur en colorant | 80% min. |
| Spectre IR | Authentic |
| Lambda max. | 546 to 550nm |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 85% |
| Formule moléculaire | C20 H2 Br4 Cl4 Na2 O5 |
| Numéro MDL | MFCD00005061 |
| Afficher plus |