Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phloxine B |
| CAS | 18472-87-2 |
| Formule moléculaire | C20H4Br4Cl4O5Na2 |
| Synonyme | C.I. 45410, Acid red 92 |
| Couleur | Marron à rouge |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 829.66 |