Learn More
A&D Weighing Balance analytique GH homologuée classe I
GREENER_CHOICE
Code produit 16601122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16601122 51 g/220 g 1 pièce
16611122 250 g 1 pièce
16621122 320 g 1 pièce
16681112 120 g 1 pièce
16691112 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16601122 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur GH202EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4441.50€
    4121.54€ / 1 pièces
    Économisez 319.96€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances série GH sont dotés d’une technologie de pesée OES (Ordinal Electromagnetic Sensor, capteur électromagnétique ordinal) qui fournit exactitude et précision.
  • Homologuées CE
  • Vaste plage de pesée
  • Verre antistatique
  • Étalonnage automatique One-Touch par poids de calibrage interne entraîné par moteur
  • Étalonnage automatique lorsque la température ambiante change
  • Interface RS-232C standard pour imprimante, PC ou autres périphériques
  • Conformes aux normes BPL, BPF et ISO
  • Fonction de mémoire de données
  • Numéro d’identification pour la sortie de données GLP
  • Fonction d’arrêt automatique
  • Grande chambre de pesée
  • Logiciel WinCT Communications (téléchargement)
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO/OIML
Type de connexion RS-232 C
Capacité 51 g/220 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,01 mg/0,1 mg
Matériau Acier inoxydable
Modèle GH-202-EC
Temps de stabilisation 3,5 s (0,1 mg)/8 s (0,01 mg)
Alimentation électrique 120/240 V vers l'adaptateur (12 V, 300 mA)