Learn More
BD Bouillon d’identification Phoenix™
Utilisé pour réaliser une suspension importante d’une colonie sélectionnée pour le traitement dans le système automatisé d’identification et de test de sensibilité Phoenix™. Le bouillon d’identification BD Phoenix™ est conditionné en 100 flacons pré-mesurés de solution préparée.
Marque: BD 246001
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Alert:
préparé, prêt à l’emploi, flacon, prémesuré, automatisé, identification, sensibilité, tests, lourd, suspension, innoculer
Description
Système automatisé d’identification et de test de sensibilité BD Phoenix™
- Détection rapide, précise et fiable de la résistance aux antimicrobiens connue et émergente.
- Efficacité du flux de travaux grâce à la néphélométrie automatisée, ce qui entraîne une inoculum d’isolat standardisé et une réduction de l’intervention des technologues.
- Gestion des données de pointe pour surveiller, analyser et communiquer les résultats exploitables directement aux travailleurs et aux cliniciens.
Spécification
Bouillon en suspension | |
Système automatisé d’identification et de test de sensibilité Phoenix™ | |
100Pack |
Préparation d’une suspension importante d’une colonie | |
Flacons pré-remplis |