Learn More
Phorate, 85 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phorate |
| CAS | 298-02-2 |
| Formule moléculaire | C7 H17 O2 P S3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCSCC |
| Nom IUPAC | Diéthy-(éthylsulfanylméthylsulfanyl)-sulfanylidène-^λ{5}-phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.38 |
| Poids de la formule | 260.0128 |