Learn More
Oxyde d’oxon de phorate, TRC
Code produit 18071640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18071640 100 mg 100mg
18091920 10 mg 10mg
18080040 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18071640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP353520100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2588-05-8
Formule moléculaire C7 H17 O4 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Synonyme Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
Nom IUPAC 1-[éthylsulfinylméthylsulfanyl)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Phorate Oxon Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Poids de la formule 260.0306
Pourcentage de pureté >95%