Learn More
Sulfoxyde de phorate, TRC
Code produit 30134842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134842 2.5 g 2.50g
30134827 100 mg 100mg
30007123 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3534902.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2588-03-6
Formule moléculaire C7 H17 O3 P S3
Poids moléculaire (g/mol) 276.38
Synonyme Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfinyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phorate O-sulfoxide, Phorate sulfoxide, Thimet sulfoxide
Nom IUPAC Diéthy-(éthylsulfinylméthylsulfanyl)-sulfanylidène-^λ{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Phorate-sulfoxide
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Poids de la formule 276.0077