Learn More
Phorbol 12,13-dibutyrate, MedChemExpress
Description
Phorbol 12,13-dibutyrate (Phorbol dibutyrate) is a PKC activator and a potent skin tumor promoter.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phorbol 12,13-dibutyrate |
| CAS | 37558-16-0 |
| Couleur | Brownish Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H40O8 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Phorbol dibutyrate PDBu |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (247.72 mM) |
| SMILES | O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.61 |
| Afficher plus |