Learn More
Phorbol 12-myristate13-acétate, 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476069 1 mg 1mg
15466069 5 mg 5mg
15486069 10 mg 10mg
15496069 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15476069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63916.M^
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Active la protéine kinase C et favorise les tumeurs cutanées chez les souris
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La PMA active la Ca2+-ATPase et potentialise la formation d’AMPc induite par la forskoline. Il a été démontré qu’elle inhibe l’apoptose induite par l’antigène Fas, mais la PMA induit l’apoptose dans les cellules leucémiques HL-60 promyélocytaires.
Solubilité
Très soluble dans le méthanol, soluble dans le DMSO, le chloroforme, l’éthanol ou l’acétone, l’éther, l’acétate d’éthyle, le DMF ou l’acétonitrile. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16561-29-8
Formule moléculaire C36H56O8
Poids moléculaire (g/mol) 616.84
Numéro MDL MFCD00036736
Clé InChI PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonyme phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
CID PubChem 27924
ChEBI CHEBI:37537
Nom IUPAC (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxyméthyle)-4,12,12,15-tétraméthyle-5-oxotétracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadéca-3,8-dien-14-yl tétradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phorbol 12-myristate 13-acetate
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Beilstein 2407201
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7332
Informations sur la solubilité Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Poids de la formule 616.83
Pourcentage de pureté >94%
Forme physique Film ou poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate