Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, MedChemExpress
Code produit 16451749
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451749 1 mg
16423616 25 mg
16410088 5 mg
16417618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451749 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18739
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phorbol 12-myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H56O8
Quantité 1 mg
Synonyme PMA TPA Phorbol myristate acetate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O[C@H]([C@H]1C)[C@]2(OC(C)=O)[C@@]([C@@](C=C(CO)C[C@]34O)([H])[C@@]1(O)[C@]4([H])C=C(C)C3=O)([H])C2(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 616.83
Poids de la formule 616.83
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation