Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Code produit 16429268
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429268 10 mg
16443946 25 mg
16422589 1 mg
16411688 5 mg
16404937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16429268 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2147
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phorbol
CAS 17673-25-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H28O6
Quantité 10 mg
Synonyme 4β-Phorbol
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Poids moléculaire (g/mol) 364.43
Poids de la formule 364.43
Pourcentage de pureté 97.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death