Learn More
Phosmet-oxon, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phosmetoxon |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12NO5PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 301.0174 |