Learn More
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Code produit 12654275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 dosages
1200 dosages
400 dosages
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12654275 400 dosages 1 pièce
12664275 10 000 dosages 1 pièce
12674275 1200 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12654275 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1015
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Substrat, tampons requis, renforceur et contrôle de la phosphatase alcaline placentaire
Dosage du gène rapporteur chimiluminescent pour la détection sensible de la phosphatase alcaline placentaire humaine sécrétée utilisée comme protéine rapporteur.
Phospha-Light™ assay system is a chemiluminescent reporter gene assay for the sensitive detection of secreted human placental alkaline phosphatase used as a reporter protein.
  • La détection d’un rapporteur sécrété permet d’analyser sans détruire les cellules précieuses
  • Une large gamme dynamique de dosages de phosphatase alcaline permet à l’utilisateur de mesurer le niveau d’enzyme avec précision du femtogramme à la gamme de nanogrammes
  • La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois meilleure qu’avec les dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou aux dosages colorimétriques/par fluorescence pour la b-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les dosages concurrents
  • Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans avoir à réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
  • Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
  • Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Surveiller l’expression au fil du temps
Le système de dosage Phospha-Light permet la détection sensible de la protéine rapporteur de phosphatase alcaline sécrétée (SEAP) dans les milieux de culture cellulaire. Le produit génétique SEAP est une forme tronquée de phosphatase alcaline placentaire humaine. Une protéine rapporteur sécrétée élimine la nécessité de préparer des extraits cellulaires. Une population de cellules peut être surveillée au fil du temps et reste intacte pour d’autres expériences.
Réactifs exclusifs pour une détection ultrasensible
Le système de dosage Phospha-Light est l’une des méthodes les plus simples et les plus rapides pour optimiser l’efficacité de la transfection. Une combinaison de réactifs exclusifs est essentielle pour la détection hautement sensible réalisable avec le dosage Phospha-Light. Le système est constitué de substrat de phosphatase alcaline haute performance CSPD™, d’un amplificateur de luminescence Emerald™ et d’un système tampon unique conçu pour inhiber spécifiquement l’activité de phosphatase alcaline endogène non placentaire. La lumière persistante du signal chimiluminescent permet l’utilisation de luminomètres sans avoir besoin d’injecteurs pour la mesure.
Applications
Le système de dosage de gènes par rapporteur Phospha-Light a été largement utilisé pour les dosages de gènes rapporteurs afin de mesurer l’expression génétique dans les lignées cellulaires établies et dans les cellules primaires transfectées, y compris comme une lecture de l’interférence de l’ARN/de l’extinction génétique. Le dosage du gène rapporteur Phospha-Light a été utilisé pour une grande variété de dosages fonctionnels viraux, notamment des dosages d’expression génétique virale, la réplication virale, la fusogénicité virale, la fusion cellule-cellule mediée par les virus et la neutralisation des virus ainsi que l’infectivité virale. L’utilisation de la protéine rapporteur SEAP est très favorable aux dosages de gènes rapporteurs in vivo, en dosant des échantillons de sérum provenant d’animaux transgéniques, transfectés ou infectés par un vecteur viral. Le système de dosage de gènes par rapporteur Phospha-Light a été utilisé pour mesurer les niveaux de SEAP dans les sérums provenant d’animaux entiers transfectés ou transgéniques, y compris la souris, le rat, le marmouset, les sérums de singe et de porc et dans le liquide allantoïque d’œuf de poule. La protéine SEAP de souris (mSEAP) a récemment été développée pour améliorer la stabilité des protéines SEAP chez les souris transgéniques et le système Phospha-Light a été utilisé pour la détection sensible de la mSEAP.
Spécifications
  • Cellules compatibles : Cellules de mammifères
  • Méthode de détection : Chimiluminescence
  • À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
  • Forme : Liquide
  • Format : Plaque de 96 puits
  • Compatibilité avec le haut débit : Compatible avec le haut débit
  • Affichage : Point final
  • Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
  • Substrat : CSPD™
  • Propriétés du substrat : substrat chimique
  • Type de substrat : Substrat de phosphatase alcaline
  • Enzyme cible : Phosphatase alcaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système d’analyse génétique de l’alkaline phosphatase placentaire humaine sécrétée
Méthode de détection Chimiluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Doser Essai de rapporteur
Contenu et stockage Ce kit contient le substrat, les tampons requis, l'activateur et la phosphatase alcaline placentaire de contrôle.
Stockez le produit à 4°C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Affichage Point final
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Substrat CSPD™
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible Phosphatase alcaline
Gamme de produits NovaBright, Phospha-Light
À utiliser avec (application) Dosages enzymatiques
Quantité 400 dosages
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phospha-Light SEAP Reporter Gene Assay System
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine