Learn More
Thermo Scientific™ Phosphate, solution tampon 0,2 M, pH 7,6
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphate |
| CAS | 7558-80-7 |
| Concentration | Solution de tampon 0.2M |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500mL |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119,976 |