Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate, solution tampon 0,5 M, pH 8,0
Code produit 15404269
Change view
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404269 250mL 250mL
15414269 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404269 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61722.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Poids moléculaire (g/mol) 119,976
Spécification
Concentration Solution tampon 0,5M
Forme physique Liquide
Quantité 250mL