Learn More
Thermo Scientific™ Phosphate, solution tampon 0,5 M, pH 8,5
Code produit 15483739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483739 500mL 500mL
15473739 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483739 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J61086.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7558-80-7
Concentration Solution tampon 0,5M
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Conditionnement Bouteille en plastique
Poids moléculaire (g/mol) 119,976