Learn More
WTW™ Test de cellules de phosphate
Code produit 12065615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12065615 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12065615 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 252021
 Article restreint
En stock
Spécification
Certifications/Conformité CE N° 1907/2006
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Type Test de cellules de phosphate
Arôme Inodore
À utiliser avec (application) Réactif analytique destiné à l’analyse
pH Neutre
Quantité 25/boîte
Plage 9 à 307 mg/l
Stabilité Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard