Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Code produit 10730434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 nmol
10 nmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10730434 100 nmol 1 pièce
10268302 10 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10730434 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4407
 Article restreint
En stock
Capteur de phosphate
Le capteur de phosphate est un réactif hautement sensible pour la détection du phosphate inorganique, soit en mode cinétique en temps réel, soit en mode point final. Ce produit est une forme purifiée de protéine recombinante liant le phosphate d’E. coli marquée avec le MDCC fluorophore, qui est sensible aux changements dans son environnement. La liaison du phosphate inorganique par le capteur de phosphate est rapide et serrée (Kd ∼ 0,1 μM), ce qui entraîne une augmentation importante de la fluorescence. Le capteur de phosphate détecte le phosphate dans la gamme haute nanomolaire à faible micromolaire, qui est 100 fois plus sensible que le vert malachite. Ce réactif vous fournit un dosage sensible pour détecter les enzymes qui produisent du phosphate inorganique directement ou indirectement par des réactions couplées, telles que les phosphatases, les ATPases, les GTPases et les phosphodiestérases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cible GTPases, ATPases, phosphatases, phosphodiestérases
À utiliser avec (application) Intensité de fluorescence
Doser Dosage de la phosphatase
Contenu et stockage Capteur de phosphate dans une solution de 500 μM de Tris 10 mM (pH 7,6) et NaCl 50 mM.Stocker le produit à -80°C.
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant MDCC
Type de produit Capteur de phosphate
Quantité 100 nmol
Format Plaque de 384 puits
Excitation / émission 430⁄450
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques