Learn More
Phospho(enol)pyruvic acid cyclohexylammonium salt, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phospho(enol)pyruvic acid cyclohexylammonium salt |
| CAS | 10526-80-4 |
| Formule moléculaire | C9H18NO6P |
| Numéro MDL | MFCD00036375 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | NC1CCCCC1.C=C(OP(O)(O)=O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |