Learn More
Sel monopotassique à l’acide phospho(énol)pyruvique, TRC
Code produit 30426366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426366 100 mg
30421016 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426366 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP360870100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4265-07-0
Formule moléculaire C3 H4 O6 P . K
Poids moléculaire (g/mol) 206.132
Synonyme 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
Nom IUPAC potassium ; 1-carboxyéthényle phosphate d’hydrogène
SMILES [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Poids de la formule 205.938