Learn More
Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt, TRC
Code produit 30425051
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425051 50 mg
30411276 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30425051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35450250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344299-43-0
Formule moléculaire C5H4D9CaClNO4P
Poids moléculaire (g/mol) 266.72
Synonyme N,N,N-Trimethyl-2-(phosphonooxy)ethanaminium-d9 Chloride Calcium Salt, Biocalcose-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9 Chloride, Colifos-d9, Colincalcium-d9, Epafosforil-d9, Fosfocolina-d9, Ipercolin-d9, Isocolin-d9, Mebophos-d9, Merival-d9, Pancholin-d9, Phoscholin-d9
Nom IUPAC calcium 2-(tris(methyl-d3)ammonio)ethyl phosphate chloride
SMILES O=P([O-])([O-])OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Ca+2].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
Poids de la formule 266.05