Learn More
Sel mono(cyclohexylammonium) de l’acide phosphoénolpyruvique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499533 5 g 5g
11489533 1 g 1g
11409543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12385.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10526-80-4
Formule moléculaire C9H18NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 267.22
Numéro MDL MFCD00036375
Clé InChI VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
CID PubChem 82702
Nom IUPAC cyclohexanamine;acide 2-phosphonooxyprop-2-énoïque
SMILES NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Point de fusion ∼140°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.22
Pourcentage de pureté 98%