Learn More
Sel monopotassique d’acide phosphoénolpyruvique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444257 5 g 5g
11454257 25 g 25g
11464257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20358.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    120.65€ / 5g
    Économisez 22.15€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4265-07-0 | C3H4KO6P | 206.131 g/mol
Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt is used in glycolysis and gluconeogeneis. It is used for regeneration of ATP from ADP in enzyme-catalyzed syntheses. It is metabolized by an enzyme namely pyruvate kinase to yield pyruvate. It acts as protection against cell injury induced by oxidative stress and against dysfunction in carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel monopotassique de l’acide phosphoénolpyruvique est utilisé dans la glycolyse et la gluconéogenèse. Il est utilisé pour la régénération de l’ATP à partir de l’ADP dans des synthèses catalysées par des enzymes. Il est métabolisé par une enzyme, à savoir la pyruvate kinase, pour produire du pyruvate. Il agit comme une protection contre les lésions cellulaires induites par le stress oxydatif et contre les dysfonctionnements dans le métabolisme des glucides.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4265-07-0
Formule moléculaire C3H4KO6P
Poids moléculaire (g/mol) 206.131
Numéro MDL MFCD00044476
Clé InChI SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
CID PubChem 23678879
Nom IUPAC potassium;1-carboxyéthényl phosphate d’hydrogène
SMILES C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoenol pyruvate monopotassium salt
Point de fusion ∽170°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 5 g
Beilstein 4603446
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 206.14
Pourcentage de pureté 99%