Learn More
Acide phosphoénolpyruvique, sel monopotassique, CDN
Code produit 30327473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30327473 Fournisseur CDN Code fournisseur CDNX34301G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
CAS 4265-07-0
Formule moléculaire C3 H4 O6 P . K
Quantité 1 g
Synonyme 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9 CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8 CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
Formule InChI InChI=1 S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC potassium ; phosphate de 1-carboxyétényl
Poids moléculaire (g/mol) 206.132
Poids de la formule 205,938 g/mol
Pourcentage de pureté Pureté chimique minimale 98 %