Learn More
Abcam Kit de test d’activité de phosphoglucomutase (fluorométrique)
Product Code. 32112903 Shop All Abcam Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 tests
missing translation for 'unitSize':
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
32112903 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32112903 missing translation for 'mfr' Abcam missing translation for 'supplierNo' ab211104100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mesurer l’activité de PGM1 dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’analyse d’activité de phosphoglucomutase AB211104. Sensibilité ≤ 1 μU. Cité dans une publication. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer l’activité de PGM1 dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’analyse d’activité de phosphoglucomutase AB211104. Sensibilité ≤ 1 μU. Cité dans une publication. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Quantité 100 tests
État réglementaire RUO
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.