Learn More
Acide phosphonoacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450053 100 g 100g
11444030 10 g -
11440053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12117.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.90€
    496.65€ / 100g
    Économisez 110.25€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4408-78-0 | C2H5O5P | 140.03 g/mol
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphonoacétique inhibe la polymérase de l’acide désoxyribonucléique, en particulier dans les virus. Il est utilisé comme agent antiviral. De plus, il est utilisé dans la préparation du diperchlorate de 1-(diméthylamino)-2,2-bis[(diméthylimmonio)-méthyl]éthène en réagissant avec l’oxychlorure de phosphore.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4408-78-0
Formule moléculaire C2H5O5P
Poids moléculaire (g/mol) 140.03
Numéro MDL MFCD00004311
Clé InChI XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
CID PubChem 546
ChEBI CHEBI:15732
Nom IUPAC Acide 2-phosphonoacétique
SMILES OC(=O)CP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphonoacetic acid
Point de fusion 139°C to 146°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1764355
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 140.04
Pourcentage de pureté ≥98%