Learn More
Trimère de chlorure phosphononitrilique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphononitrilic Chloride Trimer |
| CAS | 940-71-6 |
| Formule moléculaire | Cl6N3P3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Phosphonitrile Chloride Trimer, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazatriene, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazene, Cyclophosphazene Dichloride Trimer, Cyclophosphonitrilic Chloride Trimer, Dichlorocyclotriphosphazene, Dichlorophosphazene Cyclic Trimer, Dichlorophosphazene Trimer, Hexachloro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexachlorocyclophosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphatriazene, Hexachlorocyclotriphosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphazene, Hexachlorotriphosphazene, Hexachlorotriphosphonitrile, NSC 209799, NSC 2667, Phosnic 390, Phosphonitrile Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Trimer, Phosphononitrilic Chloride Trimer, Triphosphonitrile Chloride, Triphosphonitrilic Chloride, Tris(phosphonitrilic chloride), Tris(phosphonitriliic chloride) |
| Formule InChI | InChI=1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10 |
| SMILES | Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 347.66 |
| Poids de la formule | 344.7436 |