Learn More
Ester dibenzylique de l’acide phosphorique, TRC
Code produit 30007645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007645 10 g 10g
30006617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35940010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-08-1
Formule moléculaire C14H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 278.24
Synonyme Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène dibenzylique
SMILES OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Poids de la formule 278.0708