Learn More
Ester diéthylique à l’acide phosphorique, TRC
Code produit 30137506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137506 500 mg 500mg
30133175 1 g 1g
17914635 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP359430500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-02-7
Formule moléculaire C4 H11 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 154.1
Synonyme Phosphoric acid, diethyl ester, Phosphoric acid diethyl ester, Ethyl phosphate ((C2H5O)2(HO)PO) (6CI), DEP, Diethyl acid phosphate, Diethyl hydrogen phosphate, Diethyl phosphate, Diethyl phosphoric acid, JP 502, NSC 97178, O,O-Diethyl hydrogen phosphate
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène diéthyle
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl hydrogen phosphate (as free acid)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)
Poids de la formule 154.0395
Pourcentage de pureté >95%