Learn More
Ester tributylique de l’acide phosphorique, TRC
Code produit 30134453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134453 25 g 25g
17953075 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134453 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35944525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-73-8
Formule moléculaire C12 H27 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 266.31
Synonyme Tri-n-butyl phosphate, Phosphoric acid tributyl ester, Tributyl Phosphate, Butyl phosphate ((BuO)3PO) (6CI, 7CI), Tributyl phosphate (ACI), 941PL, Calloway 6814, Celluphos 4, Degressal SD 40, Disflamoll TB, DL 1157, DU 155, Moussex 941PL, NSC 8484, Phosflex 4, Phosphoric acid, tributyl ester, TBP, TBPA, Tri-n-butyl phosphate, Tributoxyphosphine oxide, X 8054
Nom IUPAC Phosphate de tributyle
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylphosphate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Poids de la formule 266.1647