Learn More
Ester tris(4-méthylphényl) de l'acide phosphorique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tri-p-cresyl phosphate |
| CAS | 78-32-0 |
| Formule moléculaire | C21 H21 O4 P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1 |
| Nom IUPAC | phosphate de tris(4-méthylphényle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.36 |
| Poids de la formule | 368.1177 |